Merck
L1750
Sigma-Aldrich
Ácido L-(+)-Láctico
≥98%
Sinónimos:
Ácido (S-2-hidroxipropiónico, Ácido sarcoláctico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥98%
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
General description
El ácido L-(+)-láctico es el único ácido láctico que aparece de forma natural en humanos y mamíferos. Comercialmente, pocas bacterias como Lactobacillus casei, L. delbrueckii o Streptococcus lactis producen ácido L-láctico mediante fermentación. El ácido láctico activa el receptor del ácido hidroxicarboxílico, receptor 81 acoplado a la proteína G (GPR81).
application
El ácido láctico se ha utilizado:
  • como componente de la disolución de sustrato II para la reacción de la lactato deshidrogenasa
  • como aditivo en la disolución de almacenamiento A
  • como suplemento en la preparación de jugo gástrico artificial para la evaluación del grado de resistencia de Lactobacillus al estrés gástrico
Biochem/physiol Actions
El ácido L-(+)-láctico ese utiliza como sustrato de la ácido láctico deshidrogenasa y la lactato oxidasa.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.00 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
A History of Lactic Acid Making: A Chapter in the History of Biotechnology (1990)
Mastoparan as a G protein activator
Animal Toxins: Facts and Protocols, 120-121 (2000)
International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXXVIII. G protein-coupled receptor list: recommendations for new pairings with cognate ligands
Davenport AP, et al.
Pharmacological Reviews, 65(3), 967-986 (2013)
Cell-free transcription of SV40
SV40 protocols, 73-73 (2001)
The isolation, identification and analyzes of Lactobacillus genus bacteria with probiotic potential
Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health, 73-73 (2016)