Documentos clave
1086979
USP
Calcium magnesium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Calcium magnesium citrate pentahydrate
Seleccione un Tamaño
200 MG
US$ 1.090,00
US$ 1.090,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
US$ 1.090,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10Ca2MgO14·5H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
572.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.090,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
familia API
magnesium citrate
envase
pkg of 200 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Calcium magnesium citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)