Saltar a
1374259
USP
Magnesium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Magnesium citrate (3:2)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 683,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10Mg3O14
Número CAS:
Peso molecular:
451.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 683,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
magnesium citrate
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;;3*+2/p-6
InChI key
PLSARIKBYIPYPF-UHFFFAOYSA-H
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Magnesium citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
108697913742811133591
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 500 mg
API family
magnesium citrate
API family
magnesium citrate
API family
magnesium oxide
API family
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)