1374226
USP
Magnesium carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Magnesium carbonate hydrate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
magnesium carbonate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O.[Mg++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-2
Clave InChI
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Calcium Citrate
- Alumina and Magnesium Trisilicate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)