1054000
USP
Benzocaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
Seleccione un Tamaño
US$ 544,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 544,00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
benzocaine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
Clave InChI
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Benzocaine Lozenges
- Benzocaine Gel
- Benzocaine Cream
- Benzocaine Ointment
- Benzocaine Topical Aerosol®
- Benzocaine Otic Solution
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)