Merck
397237
Sigma-Aldrich
Acetanilida
zone-refined, purified by sublimation, ≥99.95%
Sinónimos:
N-fenilacetamida
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 120,00
5 G
US$ 420,00
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 120,00
5 G
US$ 420,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
135.16
Beilstein:
606468
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39031308
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
4.65 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
Ensayo
≥99.95%
Formulario
solid
temp. de autoignición
1004 °F
purificado por
sublimation
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acetanilide is an aniline derivative. Crystal structure of acetanillide has been studied by X-ray diffraction. It crystallizes in orthorhombic system having space group of Pbca.[1] Its photolysis has been studied in the presence of β-cyclodextrin (cycloheptaamylose).[2] Aminoacetophenone derivatives are obtained by the Fries rearrangement of acetanilide in the presence zeolites Y and β.[3]
Aplicación
Acetanilide may be used in the synthesis of ortho-haloacetanilides via regioselective C-H functionalization/halogenation reaction in the presence of Pd(OAc)2 and Cu(OAc)2 catalyst.[4] It may be used in the preparation of chlorosubstituted acetanilides.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A REMPI and ZEKE Spectroscopic Study of trans-Acetanilide? H2O and Comparison to Ab Initio CASSCF Calculations.
Ullrich S and Muller-Dethlefs K.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(40), 9188-9195 (2002)
Oxidative Chlorination of Acetanilides by Metal Chlorides-Hydrogen Peroxide in Acid-Aqueous Medium Systems.
Jerzy G and Slawomir G.
Synthetic Communications, 27(18), 3291-3299 (1997)
The crystal structure of acetanilide.
Brown CJ and Corbridge DEC.
Acta Crystallographica, 7(11), 711-715 (1954)
Fries rearrangement of acetanilide over zeolite catalysts.
Balkus Jr KJ, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 134(1), 137-143 (1998)
Photochemical rearrangement of acetanilide, benzanilide, and ethyl phenyl carbonate in the presence of β-cyclodextrin.
Chenevert R and Plante R.
Canadian Journal of Chemistry, 61(6), 1092-1095 (1983)