Merck
42051
Supelco
Ethyl 4-[(2-acetyloxybenzoyl)amino]benzoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
4-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]amino]benzoic acid ethyl ester
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 695,00
US$ 695,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 695,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
327.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 695,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
benzocaine
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
cadena SMILES
O=C(OCC)C1=CC=C(NC(C2=C(OC(C)=O)C=CC=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C18H17NO5/c1-3-23-18(22)13-8-10-14(11-9-13)19-17(21)15-6-4-5-7-16(15)24-12(2)20/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,21)
Clave InChI
RORGJEPJJCAMHK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)