PHR1840
4-Aminobenzoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000173
traceable to USP 1019803
familia API
aminobenzoic acid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
mp
187-189 °C (lit.)
densidad
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
339.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
171 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)