Documentos clave
SU860157
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
blue polypropylene screw cap (open-top), PTFE/red rubber septum
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE/red rubber septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE face
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1 × 1000 ea (SU860157)
disponibilidad
not available in USA
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
membrana de goma grosor
1.0 mm
Adaptador
for 9 mm short thread
Descripción general
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)