Documentos clave
854973
Supelco
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
blue cap, PTFE/red rubber septum, thickness 1.0 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE/red rubber septum
blue cap
dureza
60 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
grosor
1.0 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)