Documentos clave
27560-U
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
clear cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE/silicone/PTFE septum
clear cap
Características
closure type clear polypropylene hole cap
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Descripción general
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)