Documentos clave
29315-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/red rubber septum, dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Sinónimos:
Certified PP caps with septa, 100-pack
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PTFE/red rubber septum
dark blue polypropylene cap (bonded septa)
Características
closure type blue polypropylene hole cap
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
membrana de goma grosor
1.5 mm
Adaptador
thread for 9 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is product 29315-U composed of silicone or styrene butadiene rubber?
    1 answer
    1. The product 29315-U is silicone-based.