Merck
SAAR2233540
Alcohol etílico puro
absolute, univAR
Sinónimos:
Alcohol absoluto, Etanol, etanol no desnaturalizado
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
univAR
grado
absolute
envase
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
dilution
(for laboratory use only)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)