Documentos clave
SAAR1461040
Buffer solution
pH 4.0±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR1461040LL)
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461040KF)
pH
4.0±0.02 (20 °C±0.1)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
For laboratory use only
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)