54081-U
Tubo LpDNPH ORBO™
W,W,W separators, glass tube size × L 8 mm × 115 mm, pkg of 20 ea
Sinónimos:
LpDNPH ORBO™ Tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
W,W,W separators
Nivel de calidad
Agency
NIOSH 2016 (Appendix B)
descripción
Bed A: 300 mg
Bed B: 150 mg
Línea del producto
ORBO™
envase
pkg of 20 ea
técnicas
active air sampling: suitable
tubo de vidrio tamaño × L
8 mm × 115 mm
Matriz
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel (20-40 mesh)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
configured for high flow rates, up to 2.0L/min
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)