Merck
PHL86292
Angustifoline
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Jamaicensine
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 1.470,00
US$ 1.470,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 1.470,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
234.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.470,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C=CC[C@@H]([C@]1([H])C2)NC[C@@](C1)([H])[C@]3([H])N2C(CCC3)=O
InChI
1S/C14H22N2O/c1-2-4-12-11-7-10(8-15-12)13-5-3-6-14(17)16(13)9-11/h2,10-13,15H,1,3-9H2/t10-,11-,12+,13-/m1/s1
Clave InChI
VTIPIBIDDZPDAV-FVCCEPFGSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)