Merck
PHL86291
Albine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 1.650,00
US$ 1.650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 1.650,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20N2O · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
268.78
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C=CN2[C@]([C@]3([H])[C@@H](CC=C)NC[C@@]([H])(C3)C2)([H])C1.Cl
InChI
1S/C14H20N2O/c1-2-3-13-12-6-10(8-15-13)9-16-5-4-11(17)7-14(12)16/h2,4-5,10,12-15H,1,3,6-9H2/t10-,12+,13+,14+/m0/s1
Clave InChI
QJVOZXGJOGJKPT-IGHBBLSQSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)