Merck
PHL86290
13-Hydroxylupanine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
13-Hydroxy 2-oxosparteine
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 1.480,00
US$ 1.480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 1.480,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 1.480,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H](C1)CCN2[C@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@@](N4C3)([H])CCCC4=O
InChI
1S/C15H24N2O2/c18-12-4-5-16-8-10-6-11(14(16)7-12)9-17-13(10)2-1-3-15(17)19/h10-14,18H,1-9H2
Clave InChI
JVYKIBAJVKEZSQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)