Merck
PHL89747
Osthole
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, Osthol
Seleccione un Tamaño
20 MG
US$ 506,00
US$ 506,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
US$ 506,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
244.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 506,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Clave InChI
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Active constituent of Cnidium monnieri, a traditional Chinese medicine used for its anti-inflammatory, analgesic, and anti-lipedemic activities. Dramatically decreased lipid accumulation in a quail model. Its neuroprotective effect on MPP(+)-induced cytotoxicity in PC12 cells supports the use of osthole as a therapeutic agent for the treatment of neurodegenerative disorders. Suppression of fatty acid synthase expression in HER2-overexpressing breast cancer cells indicates osthole as a promising agent for chemotherapy.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)