Merck
PHL84257
Sibiricose A5
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-O-Feruloylsucrose, Arillanin B
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30O14
Número de CAS:
Peso molecular:
518.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)OC)(O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)CO
InChI
1S/C22H30O14/c1-32-12-6-10(2-4-11(12)26)3-5-15(27)34-20-17(29)14(8-24)35-22(20,9-25)36-21-19(31)18(30)16(28)13(7-23)33-21/h2-6,13-14,16-21,23-26,28-31H,7-9H2,1H3/b5-3+/t13-,14-,16-,17-,18+,19-,20+,21-,22+/m1/s1
Clave InChI
ZPEADZHVGOCGKH-YQTDNFGYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)