Merck
PHL83549
Vicenin III
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 6-C-glucoside 8-C-xyloside, 6-C-Glucosyl 8-C-xylosylapigenin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 656,00
US$ 656,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 656,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28O14
Número de CAS:
Peso molecular:
564.49
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 656,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c3c([o]c(c[c]3=O)c5ccc(cc5)O)c(c2O)[C@@H]4OC[C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C26H28O14/c27-6-13-18(32)21(35)23(37)26(40-13)15-19(33)14-10(29)5-12(8-1-3-9(28)4-2-8)39-24(14)16(20(15)34)25-22(36)17(31)11(30)7-38-25/h1-5,11,13,17-18,21-23,25-28,30-37H,6-7H2/t11-,13-,17+,18-,21+,22-,23-,25+,26+/m1/s1
Clave InChI
MMDUKUSNQNWVET-MCIQUCDDSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)