Merck
PHL84246
Oleanonic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Oxoolean-12-en-28-oic acid, 3-Ketooleanolic acid, 3-Oxooleanolic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 638,00
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 638,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H46O3
Número de CAS:
Peso molecular:
454.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
OC(=O)[C@@]21[C@@H](CC(CC2)(C)C)C3=CC[C@@H]4[C@@]5([C@@H](CC[C@]4([C@@]3(CC1)C)C)C(C(=O)CC5)(C)C)C
InChI
1S/C30H46O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-22H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Clave InChI
FMIMFCRXYXVFTA-FUAOEXFOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)