Merck
PHL83529
Orientin 2′′-galactoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2′′-O-Galactosylorientin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 584,00
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H30O16
Número de CAS:
Peso molecular:
610.52
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)c3c4c(c(cc3O)O)C(=O)C=C(O4)c5cc(c(cc5)O)O
InChI
1S/C27H30O16/c28-6-15-20(36)22(38)26(43-27-23(39)21(37)19(35)16(7-29)42-27)25(41-15)18-12(33)4-11(32)17-13(34)5-14(40-24(17)18)8-1-2-9(30)10(31)3-8/h1-5,15-16,19-23,25-33,35-39H,6-7H2/t15-,16+,19-,20-,21-,22+,23+,25+,26-,27-/m1/s1
Clave InChI
QQBFHNKJGBCSLG-KLYXJHKJSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)