O7631-1AMP
F.A.M.E. Mix RM-6
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
Sinónimos:
AOCS Reference Mixtures, AOCS No. 6 (RM-6), Oil Reference Standard, AOCS No. 6, Oil Reference Standard, AOCS
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg fatty acid methyl ester mixture
pkg of 100 mg (Neat)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)