This FAME mix can be dissolved in non-polar solvents such as hexane or dichloromethane. For testing purposes, the product is diluted to 10mg/mL solution. The end user would have to deternine the appropriate dilution for the specific application.
CRM1891
F.A.M.E. Mix GLC-10
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
CofA
certificate is enclosed in each package
envase
pkg of 100 mg (Neat)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Tenemos una duda sobre como preparar este MIX. ¿En que disolvente lo tenemos que diluir? ¿Cuál es la concentración recomendada?
1 answer-