CRM47801
Grain FAME Mix
certified reference material, in dichloromethane, ampule of 1 mL
Seleccione un Tamaño
US$ 210,00
Disponible para envío el28 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 210,00
Disponible para envío el28 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
multi-component solution
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.