Documentos clave
CRM18917
Supelco
F.A.M.E. Mix
C14 - C22, certified reference material,  wt. % (varied conc.), ampule of 100 mg
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 100 mg
concentración
 wt. % (varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Methyl arachidate
    Methyl behenate
    Methyl elaidate
    Methyl linoleate
    Methyl linolelaidate
    Methyl linolenate
    Methyl myristate
    Methyl oleate
    Methyl palmitate
    Methyl stearate
    Ver todo (10)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.