Documentos clave
CRM44916
Supelco
ASTM® D6584 Standard Solution 4
certified reference material, in pyridine (varied conc.)
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D6584
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
in pyridine (varied conc.)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descripción
    1,3-Diolein 350 μg/mL
    Glycerol 35 μg/mL
    Monoolein 750 μg/mL
    Glyceryl trioleate 350 μg/mL
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)