Documentos clave
CRM44893
Supelco
ASTM® D6584 Monoolein solution
certified reference material, 5000 μg/mL in pyridine
Sinónimos:
Monoolein solution
Seleccione un Tamaño
3 ML
US$ 98,50
US$ 98,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 ML
US$ 98,50
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
US$ 98,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D6584
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 3 mL
concentración
5000 μg/mL in pyridine
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(CC(O)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Clave InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)