18913-1AMP
Fatty Acid Methyl Ester Mix
certified reference material, ampule of 50 mg (Neat)
Sinónimos:
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 50 mg (Neat)
concentración
(approx. 20% (by weight) each component)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
multi-component solution
grupo funcional
carboxylic acid
ester
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)