Documentos clave
63340-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L26
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
Características
endcapped
envase
pkg of 1 unit
Extensión del etiquetado
0.6% carbon loading
Parámetros
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
columna L × D.I.
5 cm × 1 mm
superficie
22 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
1000 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
BIOshell IgG 1000Å C4 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000Å) Fused-Core® particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5-micron thin porous shell and the small overall particle size of 2.7-microns. The densely bonded, extensively endcapped dimethylbutyl stationary phase of BIOshell IgG 1000Å C4 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds such as proteins.
Información legal
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)