Documentos
8.01663
Sigma-Aldrich
Complejo trifluoruro de boro-metanol
(20% solution in methanol) for synthesis
Sinónimos:
BF3 methanol
About This Item
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.22
vapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
expl. lim.
5.5 % (v/v) Methanol)
transition temp
flash point 16 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
General description
El complejo trifluoruro de boro-metanol (BF-M) es una coordinación del ácido de Lewis trifluoruro de boro con el metanol. El BF-M es un potente catalizador ácido para la esterificación de los ácidos grasos. En la desacetilación de acetanilidas, el complejo mostró una excelente selectividad de desprotección contra grupos aminoprotectores.
Application
El complejo de trifluoruro de boro-metanol se utiliza:
  • Como reactivo para desprotección de derivados N-acetilo (aminas acetiladas de colorantes tipo cianina).
  • Como material de partida en el procedimiento automatizado de radiosíntesis para el [18F]tetrafluoroborato.
Analysis Note
Valoración de BF3 (acidimétrica): 14,0 - 16,0 %
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 0,880 – 0,895
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
Visite la Librería de documentos
Boron trifluoride--methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)
Boron trifluoride--methanol complex. Mild and powerful reagent for deprotection of acetylated amines. Scope and selectivity
Miltsov S, et al.
Tetrahedron Letters, 57(6), 641-644 (2016)
High molar activity [18F] tetrafluoroborate synthesis for sodium iodide symporter imaging by PET
Soloviev D, et al.
EJNMMI radiopharmacy and chemistry, 7(1), 1-17 (2022)
Comparison of transesterification methods for production of biodiesel from vegetable oils and fats
Demirbas A
Energy Conversion and Management , 49(1), 125-130 (2008)