581304-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
25% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
superficie
450 m2/g
cobertura de la superficie
3.7 μmol/m2
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Características y beneficios
- Excellent retention
- Symmetric peak shape
- High reproducibility
- Complete LC-MS compatibility
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
The Extraction of Amphetamine and Related Drugs using Molecularly Imprinted Polymer SPE
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.