Lactic acid is not considered a volatile material.
1356734
USP
Ácido L-(+)-Láctico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido (S-2-hidroxipropiónico, Ácido sarcoláctico
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lactic acid
assay
89.1% (lactic acid basis)
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Fumaric Acid
- Maleic Acid
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of DL-Lactic acid, ~90% (T)
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
-
is it volatile
1 answer-