Documentos clave
58712
Accesorio de tubo, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm, (mixed colors)
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
(mixed colors)
stainless steel washer
packaging
pkg of 12 ea
fitting
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm
compatibility
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
General description
Conexiones y arandelas incluidas.
Legal Information
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2