Documentos clave
58711
Accesorio de tubo, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer), (natural color)
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
(natural color)
natural polypropylene nut
stainless steel washer
envase
pkg of 10 ea
Adaptador
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm (includes washer)
compatibilidad
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Descripción general
Conexiones y arandelas incluidas.
Información legal
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4