Documentos clave
58420-U
Supelco
Filtro precolumna Valco®
Frit Filter, size 1/8 in., pore size 0.5 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel frit filter and fittings
envase
pkg of 1 ea
tamaño
1/8 in.
tamaño de poro
0.5 μm
Adaptador
10-32 female Valco housing for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
Descripción general
Filtros en línea de alta eficiencia y bajo volumen muerto que protegen la columna contra partículas. La frita reemplazable de 1/8 in. "tiene poros de 0.5 μm para proteger columnas con rellenos de 3 y 5 μm. Rejilla reemplazable con poros de 2 μm. Seleccione la frita filtro para aplicaciones de alta capacidad (la mayoría) o la rejilla para menor volumen muerto (columnas microcalibre). Incluye conexione de 1/16 in.. Uselos con tubería de 1/16 in. DE.
Otras notas
Frits and screens should not be interchanged in these filters.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.