Documentos clave
58694-U
Tubos de FEP
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Parámetros
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
Descripción general
Para conectar la bomba al depósito. Use tubería de 1/8 in. DE x 0.0625 in.DI con la mayoría de bombas. Unidades de 10′(3m).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Questions
  1. Hello, which are the dimension of the tubing? It is not super clear from the article description
    1 answer
    1. The dimensions of the tubing is 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D.