57916-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23s ga, 65 μm
Sinónimos:
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with manual holder, size 23s ga
Materiales
blue hub (metallic)
metal alloy fiber
tamaño
23s ga
envase
pkg of 3 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PDMS/DVB coating
compatibilidad
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with manual holder
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
A comparison between Carboxen®/PDMS coated nitinol core and fused silica core adsorbent SPME fibers for factors, such as coating process, testing process, inertness, raw materials, and durability.
SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.