58318
SUPELCOSIL™ LC-PAH (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL™ LC-PAH, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
Parámetros
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Las columnas SUPELCOSIL LC-PAH fueron diseñadas específicamente para análisis de polutantes. PAHs listados en el Método 610 US EPA. Columnas de 2.1mm y 3.0mm ahorran solvente y mejoran la sensibilidad cuando la masa de la muestra es limitada. Las columnas de 3μm permiten análisis tremendamente rápidos y eficientes, y a la vez mantienen duradera la sílica porosa. Hay alternativas excelentes y económicas de las sílicas porosas de 1.5μm.
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicación
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Ana Ballesteros-Gómez et al.
Analytical chemistry, 81(21), 9012-9020 (2009-09-30)
In this work, magnetic nanoparticles (MNPs) coated with hemimicelles of alkyl (C(10)-C(18)) carboxylates, which have traditionally been used to prepare ferrofluids for technological applications, were used for the first time to extract organic contaminants from environmental water samples. The nanoparticles
S Moret et al.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung, 201(4), 322-326 (1995-10-01)
This paper proposes a simple HPLC method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in water, wine and beer. Samples were purified by PAH collection in solid-phase extraction (SPE) and analysed by reversed-phase HPLC (Supelcosil LC-PAH column from Supelco).
Chromatograms
application for SPME, application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.