Documentos clave
796-0086
HPLC Analysis of PAHs in Water on SUPELCOSIL LC-PAH after SPME using 100 μm PDMS Fiber
application for SPME, application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 5 μL PAH mix (Cat. No. 4-8743) in 5 mL water
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57301)
extraction: immersion, 30 min (rapid stirring)
desorption process: static, 200 μL acetonitrile:water, 40:60, 2 min
column: SUPELCOSIL LC-PAH, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58318)
gradient: 0 min - 50% A; 5 min - 50% A; 30 min - 100% A; 45 min - 100% A
flow rate: 0-2 min: 0.2 mL/min 2-45 min: 1.0 mL/min
mobile phase: [A] acetonitrile:[B] water
detector: UV, 254 nm
idoneidad
application for HPLC
application for SPME
aplicaciones
environmental
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Chrysene
    Naphthalene
    Benzo[b]fluoranthene
    Phenanthrene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Benzo[a]pyrene
    Fluoranthene
    Anthracene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Pyrene
    Acenaphthylene
    Benzo[k]fluoranthene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Benz[a]anthracene
    Ver todo (15)
Fibra para SPME
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)