58298
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC SUPELCOSIL™ LC-18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
feature
endcapped
manufacturer/tradename
SUPELCOSIL™
extent of labeling
11.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
170 m2/g
surface coverage
surface coverage 3.1 μmol/m2
matrix
silica gel, spherical particle platform
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å
pH
2-7.5
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
Categorías relacionadas
General description
Application
- Antocianinas, flavonoles y carbohidratos en las cebollas rojas de Tropea (Allium cepa L.) durante su determinación mediante cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), así como la HPLC acoplada a la espectrometría de masas (MS) equipada con una fuente de ionización por electrospray (ESI).
- Derivados del sinapilo en muestras de zumo de piña (Ananas comosus [L.] Merill) durante su determinación mediante HPLC de fase inversa semipreparativa.
- Aflatoxina M1 en muestras de leche y queso durante su determinación mediante HPLC con derivatización poscolumna y detección con fluorescencia.
Legal Information
Application
guard cartridge
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.