105945
Phenolphthalein
ACS reagent
Sinónimos:
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Formulario
powder
técnicas
titration: suitable
visual transition interval
8.0-10, colorless to red
mp
261-263 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble
densidad
1.27 g/cm3 at 32 °C
λmáx.
374 nm (2nd)
552 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Clave InChI
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
It is present as a nonionic, lipophilic lactone in aqueous neutral solutions. It exists as a hydrophilic dianion in alkaline solutions.
Aplicación
- the development of novel technique to monitor the vacuum freeze-drying process[3]
- the determination of the depth of carbonation in concrete[4]
- the utilization of liquid marbles to sense gaseous environmental components
- the estimation of total acidity in vinegar
- the assessment of sodium hydroxide penetration into potatoes following chemical peeling
- as a model organic compound in the evaluation of the capture efficiency of various cyclodextrin constructs such as nanofiber-CD
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?