Documentos clave
57162-U
Supelco
Preppy Vacuum Manifold Collection Rack
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Sinónimos:
Preppy 12 PORT RACK PLATE, 15 & 20ML VIALS
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
Nivel de calidad
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with 15 mL (21 mm OD x 70 mm H) or 20 mL (28 mm OD x 61 mm H) vials.
Aplicación
Recommended 15 mL vials compatible with this product: Cat. No. 27159, 27008, 27014-U. Recommended 20 mL vials compatible with this product: Cat. No. Z190527, 190523-1PAK.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)