Documentos clave
HS23263A
Vertical storage rack
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 235,00
US$ 235,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 235,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
US$ 235,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear acrylic rack
Características
to hold 8 x 80 well racks
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS23263A
L × An × Al
157 mm × 236 mm × 234 mm
Descripción general
The Vertical Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
Características y beneficios
  • Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
  • Plenty of room to slide the racks in and out
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)