Documentos clave
57042
Supelco
Tubos de ensayo para colector Visprep SPE, 10 x 75 mm
pk of 12
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pk of 12
Nivel de calidad
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
tamaño
10 mm × 75 mm
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
Visprep SPE manifold test tubes, 10 x 75 mm are technically used for a 12-port or 24-port Visiprep SPE vacuum manifold.
Información legal
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)