Documentos clave
55079
Upchurch Precolumn Filter
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
Sinónimos:
HIGH PRESSURE INLINE FILTER, 0.5UM, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PEEK frit and body
stainless steel holder
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
A-431
Upchurch Scientific, Inc
tamaño de poro
0.5 μm
Descripción general
Con un volumen extra bajo de 0.85 μL. Uselos con mangas para tubería Microtight. Disponible con cápsulas de 1 μm-2 μm (acero inoxidable con cápsulas PEEK con un código de colores). Incluye 2 conectores Microfingertight II y 3 filtros para cápsulas.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Questions
  1. Just to confirm, #55079 contains the 0.5um frit/filter and the stainless steel housing? Thanks
    1 answer
    1. 55079 is made of a stainless steel body with an inert PEEK frit and body.