Documentos clave
502707
Inline Microfilter w/PEEK Filter/Fittings
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Instale el filtro entre dos piezas de tuberías capilares utilizando las mangas de tubería Microtight. Una conexión especial PEEK contiene frita PEEK de 0.5 μm, orificio de paso 0.006, 0.24 μL volumen pasado. Incluye dos tuercas Micro Fingerthight, 5 fritas (una instalada).
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)