Documentos clave
59269
Filtro de precolumna de alta presión SSI
10-32 Valco compatible thread
Sinónimos:
COLUMN PREFILTER, CPI FITTING,0.5UM, EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
envase
pkg of 1 ea
Adaptador
10-32 Valco compatible thread
Descripción general
Instalación en línea. El disco filtro de acero inoxidable 316 se reemplaza facilmente sin tener que quitar la conexión al extremo de la columna. Presión máxima de operación 15000psi (1054kg/cm2). Para tubo de 1/16 in..
Información legal
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.