Documentos clave
47377
Supelco
EPA 8270 Phenols Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8270
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in isopropanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    4-Chloro-3-methylphenol
    2-Chlorophenol
    m-Cresol
    p-Cresol
    2,4-Dichlorophenol
    2,6-Dichlorophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,4-Dinitrophenol
    Dinoseb
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    o-Cresol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    Pentachlorophenol
    Phenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    Ver todo (18)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)